Learn More
Abnova™ ERCC8 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16156374
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16156374 10 μg 10 microgramos
16166374 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16156374
Marca: Abnova™ H00001161P02.10ug
Human ERCC8 full-length ORF ( NP_000073.1, 1 a.a. - 396 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MLGFLSARQTGLEDPLRLRRAESTRRVLGLELNKDRDVERIHGGGINTLDIEPVEGRYMLSGGSDGVIVLYDLENSSRQSYYTCKAVCSIGRDHPDVHRYSVETVQWYPHDTGMFTSSSFDKTLKVWDTNTLQTADVFNFEETVYSHHMSPVSTKHCLVAVGTRGPKVQLCDLKSGSCSHILQGHRQEILAVSWSPRYDYILATASADSRVKLWDVRRASGCLITLDQHNGKKSQAVESANTAHNGKVNGLCFTSDGLHLLTVGTDNRMRLWNSSNGENTLVNYGKVCNNSKKGLKFTVSCGCSSEFVFVPYGSTIAVYTVYSGEQITMLKGHYKTVDCCVFQSNFQELYSGSRDCNILAWVPSLYEPVPDDDETTTKSQLNPAFEDAWSSSDEEG
Specifications
Número de acceso NP_000073.1
ID de gen (Entrez) 1161
Nombre excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 8
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CKN1, CSA
Símbolo de gen ERCC8
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer