missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERCC8 Antibody (SR1749), Novus Biologicals™

Código de producto. 18635174 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18635174 100 μg 100 microlitros
18687764 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18635174 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322370100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ERCC8 Monoclonal antibody specifically detects ERCC8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERCC8
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR1749
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen CKN1DNA excision repair protein ERCC-8, Cockayne syndrome 1 (classical), Cockayne syndrome WD repeat protein CSA, CSACockayne syndrome WD-repeat protein CSA, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ERCC8 (Uniprot #: Q13216)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1161
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.