missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERCC6L Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18026746 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18026746 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18026746

Marca: Novus Biologicals NBP297609F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ERCC6L Polyclonal specifically detects ERCC6L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERCC6L
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen ATP-dependent helicase ERCC6-like, DNA excision repair protein ERCC-6-like, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 6-like, excision repair protein ERCC6-like, FLJ20105, MGC131695, PICHexcision repair cross-complementing rodent repair deficiency complementationgroup 6 - like, PLK1-interacting checkpoint helicase, SNF2/RAD54 family protein, Tumor antigen BJ-HCC-15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ERCC6L fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54821
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.