missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERCC1 Antibody (OTI2H1), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18128163 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18128163 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18128163

Marca: Novus Biologicals NBP270685G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERCC1 Monoclonal specifically detects ERCC1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERCC1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H1
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen COFS4, DNA excision repair protein ERCC-1, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 1 (includes overlapping antisense sequence), RAD10, UV20
Símbolos de los genes ERCC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ERCC1 (NP_001974) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2067.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.