missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERCC1 Antibody (ERCC1 3H11), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593604 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593604 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593604 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100117PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERCC1 Monoclonal antibody specifically detects ERCC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERCC1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon ERCC1 3H11
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen COFS4, DNA excision repair protein ERCC-1, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 1 (includes overlapping antisense sequence), RAD10, UV20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length HIS-tagged recombinant human ERCC1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.