missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERCC1 Antibody (CL1249), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200042606 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18437201 25 μL 25 microlitros
18142872 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18437201

Marca: Novus Biologicals NBP23447925ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERCC1 Monoclonal specifically detects ERCC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERCC1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL1249
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
N.º de referencia del gen P07992
Alias de gen COFS4, DNA excision repair protein ERCC-1, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 1 (includes overlapping antisense sequence), RAD10, UV20
Símbolos de los genes ERCC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LADCTLILAWSPEEAGRYLETYKAYEQKPADLLMEKLEQDFVSRVTECLTTVKSVNKTDSQTLLTTFGSLEQLIAASREDLALCPGLGPQKARRLFDVLHEPFLKVP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2067
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.