Learn More
Óxido de erbio(III), 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050275
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11327818 25 g 25 g
11317818 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11327818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036372.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Para deposición al vacío
Erbium(III) oxide is used for vacuum deposition electrical, optical and photoluminescenc, gate dielectrics in semi conductor devices, and in Biomedicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12061-16-4
Fórmula molecular Er2O3
Peso molecular (g/mol) 382.52
Número MDL MFCD00010991
Clave InChI ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium(III) oxide
Punto de fusión 2400°C
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,3646
Información de solubilidad Soluble in water(0.0049g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.56
Porcentaje de pureza 99.8%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 8.64 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Erbium(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Erbium oxide