Learn More
Fluoruro de erbio(III), anhidro, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049265
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11336908 10 g 10 g
11326908 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11336908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013653.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13760-83-3 | ErF3 | 224.25 g/mol
Erbium(III) fluoride, anhydrous is used as laboratory reagent, in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13760-83-3
Fórmula molecular ErF3
Peso molecular (g/mol) 224.25
Número MDL MFCD00016074
Clave InChI QGJSAGBHFTXOTM-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC erbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Er+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erbium(III) fluoride
Punto de fusión 1350°C
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.28
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.4 g/mL