missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ErbB4/Her4 Antibody (HFR-1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18611927 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18611927 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18611927 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308902PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ErbB4/Her4 Monoclonal antibody specifically detects ErbB4/Her4 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ErbB4/Her4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon HFR-1
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b2) oncogene homolog 4, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HER4MGC138404, p180erbB4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4, receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4, v-erb-a avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog-like 4, v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4 (avian)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human ErbB4/Her4 protein fragment (around aa 1116-1269) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q15303)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Protein Kinase, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2066
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.