missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ErbB4/Her4 Antibody (182818) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 18592945 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18592945 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592945

Marca: Novus Biologicals FAB11311M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ErbB4/Her4 Monoclonal antibody specifically detects ErbB4/Her4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ErbB4/Her4
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 182818
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b2) oncogene homolog 4, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HER4MGC138404, p180erbB4, Proto-oncogene-like protein c-ErbB-4, receptor tyrosine-protein kinase erbB-4, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER4, v-erb-a avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog-like 4, v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4 (avian)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ErbB4/Her4, Glu26-Arg649, Accession # Q15303
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Protein Kinase, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2066
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.