missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ErbB2/Her2 Antibody (HRB2/282), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18196724 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18196724 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18196724 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234642AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ErbB2/Her2 Monoclonal specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ErbB2/Her2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon HRB2/282
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian)
Símbolos de los genes ERBB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant extracellular domain of human ErbB2/Her2 protein (Uniprot: P04626)
Peso molecular del antígeno 185 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2064
Especificidad de la prueba Recognizes a protein of 185kDa, which is identified as c-erbB-2/HER-2/neu. Its epitope is localized in the extracellular domain. C-erbB-2/HER-2 is a member of the EGFR family. This monoclonal antibody is specific and shows minimal cross-reaction with other members of the EGFR-family. Receptors of this family are located on the plasma membrane and consist of an extracellular ligand-binding domain that is connected to a large intracellular domain by a single transmembrane sequence. c-erbB-2/HER-2 protein is over-expressed in a variety of carcinomas especially those of breast and ovary.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.