missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ErbB2/Her2 Antibody (H2M5B) [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 18680044 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18680044 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18680044

Marca: Novus Biologicals FAB9896F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Inhibition of Cell Growth, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ErbB2/Her2
Aplicaciones Flow Cytometry, Inhibition Assays, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon H2M5B
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, Inhibition of Cell Growth, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human ErbB2/Her2
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2064
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.