Descripción
ErbB2/Her2 Monoclonal specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ErbB2/Her2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ERB2/776 |
| Conjugado | PE/ATTO 594 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian) |
| Símbolos de los genes | ERBB2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |