missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ErbB2/Her2 Antibody (ERB2/776), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18756252 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18756252 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18756252

Marca: Novus Biologicals NBP248004R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ErbB2/Her2 Monoclonal antibody specifically detects ErbB2/Her2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno ErbB2/Her2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon ERB2/776
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD340, CD340 antigen, c-erb B2/neu protein, EC 2.7.10, EGFR2, HER-2, HER2EC 2.7.10.1, herstatin, Metastatic lymph node gene 19 protein, MLN 19, MLN19, NEUHER-2/neu, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, NGLTKR1, p185erbB2, Proto-oncogene c-ErbB-2, Proto-oncogene Neu, receptor tyrosine-protein kinase erbB-2, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2(neuro/glioblastoma derived oncogene homolog), v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastomaderived oncogene homolog (avian)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant intracellular domain of human ErbB2/Her2 protein (Uniprot: P04626)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Protein Kinase, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2064
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.