Learn More
ER Stress/ UPR Antibody Pack, Novus Biologicals™
Código de producto. 18653959 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
8 Vials, Unconjugated
Código de producto.
18653959 8 Vials, Unconjugated
1 options
Code produit. 18653959 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252746
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Antibody Pack
ER Stress / UPR antibody specifically detects ER Stress / UPR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno ER Stress / UPR
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Alias de gen anti-Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD153, ire1 alpha p Ser724, phospho ire1 alpha, phospho-ire1 alpha, p-ire1 alpha
Inmunógeno See individual datasheets.
Cantidad 8 Vials
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cellular Markers, ER Markers, Signal Transduction, Unfolded Protein Response, Unfolded Protein Response (UPR)
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.