missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ER beta/NR3A2 Antibody (PPG5/25), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230472 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18230472 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18230472 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP261942JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ER beta/NR3A2 Monoclonal specifically detects ER beta/NR3A2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERbeta/NR3A2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PPG5/25
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Erb, ER-beta, ESR-BETA, ESTRB, estrogen receptor 2 (ER beta), estrogen receptor beta, estrogen receptor beta 4, NR3A2ESRB, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 2
Símbolos de los genes ESR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Tuberculin conjugated peptide that recognizes C terminus of ER beta5 at sequence LLSHVRHARYAP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2100
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.