missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ER beta/NR3A2 Antibody (733930) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 18558644 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18558644 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18558644

Marca: Novus Biologicals FAB7106J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ER beta/NR3A2 Monoclonal antibody specifically detects ER beta/NR3A2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ER beta/NR3A2
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 733930
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Simple Western, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Erb, ER-beta, ESR-BETA, ESTRB, estrogen receptor 2 (ER beta), estrogen receptor beta, estrogen receptor beta 4, NR3A2ESRB, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ER beta/NR3A2, Met1-Gly318, Accession # Q92731
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2100
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.