missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ER alpha/NR3A1 Antibody (EVG F9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18588453 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18588453 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588453

Marca: Novus Biologicals NB100744130.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ER alpha/NR3A1 Monoclonal specifically detects ER alpha/NR3A1 in Human, Mouse, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ER alpha/NR3A1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon EVG F9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 - 1:200, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200
Formulación Ascites with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P03372
Alias de gen ER, ER alpha, Era, ER-alpha, ESRESRA, Estradiol receptor, estrogen receptor, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, estrogen receptor alpha delta 3*4,56,7*/819-2 isoform, estrogen receptor alpha delta 4 +49 isoform, estrogen receptor alpha delta 4*5,6,7*/654 isoform, NR3A1DKFZp686N23123, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1
Símbolos de los genes ESR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mix of synthetic peptides corresponding to residuesT(140) V R E A G P P A F Y R P N S(154) & E(247) V G M M K G G I R K D R R G G R(263) of human ER alpha.
Peso molecular del antígeno 67 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2099
Especificidad de la prueba Estrogen Receptor alpha (EVG F9)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.