Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta estándar epTIPS™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10177241 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μL
De 0,1 a 20 μL
De 0,5 a 20 μl
De 100 a 5000 μl
De 1000 a 10000 μl
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
De 250 to 2500 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Longitud (métrico):
34 mm
40 mm
4,6cm
5,3cm
5,5cm
55 mm
7,1cm
7,6cm
10,3cm
11,5cm
12 cm
16,5cm
24,3cm
Color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Morado
Naranja
Rojo
Transparente
Turquesa
Verde
Verde oscuro
Envase:
1000 puntas (2 bolsas x 500 puntas)
1000 puntas (4 bolsas x 250 puntas)
200 puntas (2 bolsas x 100 puntas)
500 puntas (5 bolsas x 100 puntas)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Código de producto. 10177241
Marca: Eppendorf™ 0030000897
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
Utilice estas puntas de pipeta universales con una amplia variedad de modelos de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ epT.I.P.S.™ incluyen propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y grados de pureza especiales y certificados.
  • Fuerzas de fijación y expulsión con el máximo nivel de apriete
  • Geometría de cono optimizada ergonómicamente que proporciona el ajuste de pipeta óptimo en la pipeta Eppendorf
  • Graduaciones finas que facilitan las comprobaciones visuales del volumen de la pipeta
  • Puntas finas retraídas o extendidas que simplifican el trabajo con volúmenes pequeños
  • Puntas estrechas y largas que llegan hasta la base de recipientes estrechos y altos sin tocar la parte superior del borde del recipiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 20 a 300 μl
filtradas por Sin filtro
Color Naranja
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 2.2 in.
Longitud (métrico) 5,5cm
Formato A granel
Estilo de punta Universal
Envase 1000 puntas (2 bolsas x 500 puntas)
Cantidad 1000 Pk.
Tipo de producto Pipette Tips
Para utilizar con (equipo) Eppendorf, Universal
Graduado Sí
Línea de productos epTip
Graduaciones Fina