Learn More
Eppendorf™ Conjunto de epTIPS
Código de producto. p-7222010 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 to 10 μl
De 0,1 to 20 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 to 20 μl
De 2 to 200 μl
De 20 to 300 μl
De 50 to 1000 μl
De 50 to 1250 μl
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 480
Código de producto. Volumen (métrico) Código de color unitSize
17352900 De 0,1 to 10 μl Gris oscuro paquete de 480
17362900 De 0,1 to 20 μl Gris medio paquete de 480
17372900 De 0,5 to 20 μl Gris claro paquete de 480
17382900 De 2 to 200 μl Amarillo paquete de 480
17392900 De 20 to 300 μl Naranja paquete de 480
17302910 De 50 to 1000 μl Azul paquete de 480
17312910 De 50 to 1250 μl Verde paquete de 480
17322910 De 0,25 a 2,5 ml Rojo paquete de 240
8 options
Código de producto. 17352900
Marca: Eppendorf™ 0030076290
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta epT.I.P.S. Las mínimas fuerzas de inserción y eyección proporcionan máxima estanqueidad en combinación con las pipetas Eppendorf.
  • epT.I.P.S.™ Juego, calidad Eppendorf™
  • Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
  • Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
  • Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
  • Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
  • Las bandejas y cajas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C para uso posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 to 10 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo epTIPS
Declaraciones de limpieza Calidad Eppendorf™
Formato Box
Envase Juego
Cantidad Paquete de 480
Tipo de producto Consumibles
Código de color Gris oscuro
Desechables
Para utilizar con (equipo) Air-Cushion System
Graduado Sí
Línea de productos epTip