Learn More
Eppendorf™ Caja para epTIPS, caja reutilizable
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 5,0 ml
De 0,1 to 10 μl
De 0,1 to 20 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 to 20 μl
De 2 to 200 μl
De 20 to 300 μl
De 50 to 1000 μl
De 50 to 1250 μl
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 96
Descripción
- epT.I.P.S.™ Box 2.0, calidad Eppendorf™
- Estándar de calidad Eppendorf: Propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y máxima pureza
- Las cajas y bandejas son esterilizables en autoclave a 121 °C, óptimas con cajas epT.I.P.S. (esterilizables hasta 100 veces en autoclave)
- Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
- Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
- Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
- Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 20 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | epTIPS |
| Longitud (imperial) | 1,8 in |
| Longitud (métrico) | 46 mm |
| Declaraciones de limpieza | Calidad Eppendorf™ |
| Formato | Box |
| Mostrar más |