Learn More
Eppendorf™ Caja para epTIPS, caja reutilizable
Código de producto. 17312900 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 5,0 ml
De 0,1 to 10 μl
De 0,1 to 20 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 to 20 μl
De 2 to 200 μl
De 20 to 300 μl
De 50 to 1000 μl
De 50 to 1250 μl
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 96
Código de producto. 17312900
Marca: Eppendorf™ 0030076206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta epT.I.P.S. Las mínimas fuerzas de inserción y eyección proporcionan máxima estanqueidad en combinación con las pipetas Eppendorf.
  • epT.I.P.S.™ Box 2.0, calidad Eppendorf™
  • Estándar de calidad Eppendorf: Propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y máxima pureza
  • Las cajas y bandejas son esterilizables en autoclave a 121 °C, óptimas con cajas epT.I.P.S. (esterilizables hasta 100 veces en autoclave)
  • Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
  • Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
  • Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
  • Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,25 a 2,5 ml
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo epTIPS
Declaraciones de limpieza Calidad Eppendorf™
Formato Box
Envase Caja
Cantidad 48 puntas/caja
Tipo de producto Consumibles
Código de color Rojo
Desechables
Para utilizar con (equipo) Air-Cushion System
Graduado Sí
Línea de productos epTip