Learn More
Eppendorf™ Caja para epTIPS, caja reutilizable
Código de producto. 17302900 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 5,0 ml
De 0,1 to 10 μl
De 0,1 to 20 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 to 20 μl
De 2 to 200 μl
De 20 to 300 μl
De 50 to 1000 μl
De 50 to 1250 μl
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris claro
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 96
Código de producto. Volumen (métrico) Código de color unitSize
17302900 De 50 to 1250 μl Verde oscuro paquete de 96
17332890 De 0,1 to 10 μl Gris oscuro paquete de 96
17342890 De 0,1 to 20 μl Gris medio paquete de 96
17352890 De 0,5 to 20 μl Gris claro paquete de 96
17362890 De 2 to 200 μl Amarillo paquete de 96
17372890 De 20 to 300 μl Naranja paquete de 96
17382890 De 50 to 1000 μl Azul paquete de 96
17392890 De 50 to 1250 μl Verde paquete de 96
17312900 De 0,25 a 2,5 ml Rojo paquete de 48
17322900 De 0,1 a 5,0 ml Violeta paquete de 24
10 options
Código de producto. 17302900
Marca: Eppendorf™ 0030076192
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puntas de pipeta epT.I.P.S. Las mínimas fuerzas de inserción y eyección proporcionan máxima estanqueidad en combinación con las pipetas Eppendorf.
  • epT.I.P.S.™ Box 2.0, calidad Eppendorf™
  • Estándar de calidad Eppendorf: Propiedades de humectación óptimas, gran transparencia y máxima pureza
  • Las cajas y bandejas son esterilizables en autoclave a 121 °C, óptimas con cajas epT.I.P.S. (esterilizables hasta 100 veces en autoclave)
  • Sistema optimizado para su uso con pipetas multicanal
  • Bandejas con código de colores para la identificación sencilla de puntas y pipetas
  • Las puntas se pueden conectar a la pipeta desde las bandejas de recarga
  • Transferencia de bandejas sin contaminación a caja de trabajo estable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 50 to 1250 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo epTIPS
Longitud (imperial) 4,1 in
Longitud (métrico) 103 mm
Declaraciones de limpieza Calidad Eppendorf™
Formato Box
Estilo de punta Extended Length
Envase Caja
Cantidad 96 puntas/caja
Tipo de producto Consumibles
Código de color Verde oscuro
Desechables
Para utilizar con (equipo) Air-Cushion System
Graduado Sí
Línea de productos epT.I.P.S.