Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7184599 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 10 mL
De 0,1 a 20 μl
De 0,1 a 5 ml
De 0,1 a 5 mL
De 0,2 a 5 ml
De 0,2 a 5 mL
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 10 mL
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 480
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Código de color unitSize
16667872 De 0,1 a 5 mL No estéril Violeta paquete de 120
16637872 De 0,1 a 5 mL No estéril Violeta paquete de 120
16647872 De 0,2 a 5 mL No estéril Violeta paquete de 120
16657872 De 0,5 a 10 mL No estéril Turquesa paquete de 120
16472245 De 0,1 a 20 μl Estéril Gris medio paquete de 480
16482245 De 2 a 200 μl Estéril Amarillo paquete de 480
16492245 De 20 a 300 μl Estéril Naranja paquete de 480
16402255 De 50 a 1000 μl Estéril Azul paquete de 480
16412255 De 50 a 1250 μl Estéril Verde paquete de 480
16422255 De 50 a 1250 μl Estéril Verde oscuro paquete de 480
16432255 De 0,25 a 2,5 ml Estéril Rojo paquete de 240
16442255 De 0,1 a 5 ml Estéril Violeta paquete de 120
16452255 De 0,2 a 5 ml Estéril Violeta paquete de 120
16462255 0,5 A 10 mL Estéril Turquesa paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16667872 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030071662
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
PCR clean garantizadas, estériles, sin pirógenos, sin ATP y sin ADN bacteriano, cumplen con los más estrictos requisitos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria, así como con los de biología molecular y biología celular
  • Grado de pureza biológica más alto
  • Limpias para PCR y estériles
  • Apirógenas y libres de ATP y ADN
  • El envase esterilizado cumple con la DIN EN ISO 11607 y la DIN EN 868-2-10
  • Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
  • Envasados en gradillas
  • Para su uso en los sectores farmacéutico y alimentario, en biología molecular y en tecnología celular
  • Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 35 % menor de polipropileno por gradilla
  • Cada lote de producción se ha inspeccionado de manera continua por un laboratorio independiente
  • Hay certificados específicos de lote disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pyrogen-, ATP-, and DNA-free
Volumen (métrico) De 0,1 a 5 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Violet
Color de gradilla Violet
Longitud (imperial) 4.7 in.
Longitud (métrico) 120 mm
Declaraciones de limpieza PCR Clean (Non-sterile)
Para utilizar con (aplicación) Biología celular/molecular, industria médica, farmacéutica y alimentaria
Formato Rack
Estilo de punta Narrow
Envase 120 Tips (5 Racks x 24 Tips)
Tipo de producto Pipette Tips
Código de color Violeta
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Air-Cushion System
Graduado Sí
Línea de productos epT.I.P.S.