Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 10 mL
De 0,1 a 20 μl
De 0,1 a 5 ml
De 0,1 a 5 mL
De 0,2 a 5 ml
De 0,2 a 5 mL
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 10 mL
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 480
Descripción
- Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
- Envasados en gradillas
- Para su uso en los sectores farmacéutico y alimentario, en biología molecular y en tecnología celular
- Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 35 % menor de polipropileno por gradilla
- Cada lote de producción se ha inspeccionado de manera continua por un laboratorio independiente
- Hay certificados específicos de lote disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 5 mL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Violet |
| Color de gradilla | Violet |
| Longitud (imperial) | 4.7 in. |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Declaraciones de limpieza | Eppendorf Quality (Non-sterile) |
| Para utilizar con (aplicación) | Biología celular/molecular, industria médica, farmacéutica y alimentaria |
| Formato | Rack |
| Mostrar más |