Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Racks - Pipette Tips
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16492245 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 10 mL
De 0,1 a 20 μl
De 0,1 a 5 ml
De 0,1 a 5 mL
De 0,2 a 5 ml
De 0,2 a 5 mL
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 10 mL
De 2 a 200 μl
De 20 a 300 μl
De 50 a 1000 μl
De 50 a 1250 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris medio
Naranja
Rojo
Turquesa
Verde
Verde oscuro
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 480
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Código de color unitSize
16492245 De 20 a 300 μl Estéril Naranja paquete de 480
16667872 De 0,1 a 5 mL No estéril Violeta paquete de 120
16637872 De 0,1 a 5 mL No estéril Violeta paquete de 120
16647872 De 0,2 a 5 mL No estéril Violeta paquete de 120
16657872 De 0,5 a 10 mL No estéril Turquesa paquete de 120
16472245 De 0,1 a 20 μl Estéril Gris medio paquete de 480
16482245 De 2 a 200 μl Estéril Amarillo paquete de 480
16402255 De 50 a 1000 μl Estéril Azul paquete de 480
16412255 De 50 a 1250 μl Estéril Verde paquete de 480
16422255 De 50 a 1250 μl Estéril Verde oscuro paquete de 480
16432255 De 0,25 a 2,5 ml Estéril Rojo paquete de 240
16442255 De 0,1 a 5 ml Estéril Violeta paquete de 120
16452255 De 0,2 a 5 ml Estéril Violeta paquete de 120
16462255 0,5 A 10 mL Estéril Turquesa paquete de 120
14 options
Código de producto. 16492245
Marca: Eppendorf™ 0030075242
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PCR clean garantizadas, estériles, sin pirógenos, sin ATP y sin ADN bacteriano, cumplen con los más estrictos requisitos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria, así como con los de biología molecular y biología celular
  • Con garantía de limpieza de PCR, estériles y ausencia de pirógenos, ATP y ADN bacteriano
  • Cumplen los requisitos más estrictos de las industrias médica, farmacéutica y alimentaria
  • También cumple con los requisitos descritos para biología molecular y biología celular
  • Número de lote y fecha de caducidad en cada etiqueta de rack
  • Certificados específicos de lote por laboratorio independiente disponibles para descargar
  • Diseño de rack delgado y moderno con tapa recerrable
  • Mejora de la sostenibilidad con un consumo un 20 % menor de polipropileno por gradilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Descripción Sustituye al número de pedido 0030075056
Volumen (métrico) De 20 a 300 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Longitud (imperial) 2.16 in
Longitud (métrico) 55 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 11607, DIN EN 868-2-10
Declaraciones de limpieza Biopur™ (Sterile)
Para utilizar con (aplicación) Biología celular/molecular, industria médica, farmacéutica y alimentaria
Formato Gradilla
Estilo de punta Narrow
Envase 480 Tips (5 Racks x 96 Tips)
Cantidad 480 puntas (5 x 96)
Tipo de producto Consumibles
Incluye 5 gradillas de 96 puntas
Código de color Naranja
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Air-Cushion System
Graduado Sí
Línea de productos epT.I.P.S.
Material Polipropileno
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.