Descripción
- Los procesos de pipeteo automatizados exigen mucho del diseño y material de las puntas de pipeta utilizadas
- Eppendorf ha diseñado especialmente las puntas de pipeta epT.I.P.S. Motion para el uso en epMotion™ 5070, 5073 y la 5075 Liquid Handling Workstation
- Puntas de pipeta epT.I.P.S. Motion, con y sin filtro, suministradas en racks limpios y resistentes a la torsión
- La fabricación de alta precisión garantiza un encaje perfecto y una dispensación extremadamente exacta. Es más, las puntas han sido optimizadas para una eyección automática simple en el recipiente colector de la estación de manejo de líquidos. Las epT.I.P.S. Motion también se pueden integrar en la estación de trabajo como un sistema de rellenado
- Empaquetadas en racks libres de contaminación, las puntas de pipeta epT.I.P.S. Motion están disponibles en los siguientes grados de pureza: Eppendorf Quality estándar, PCR clean, Sterile, PCR clean y Sterile
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 μL |
| filtradas por | Filtrado |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Claro |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Formato | Caja |
| Estilo de punta | Estándar, Straight |
| Tipo de producto | Puntas robotizadas |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf epMotion |
| Mostrar más |