Descripción
- Eppendorf ha diseñado las epT.I.P.S. especialmente para el uso en las estaciones de manejo de líquidos epMotion™ 5070 y 5075
- Puntas de pipeta epT.I.P.S Motion SafeRack, con y sin filtros, desarrolladas en racks resistentes a la torsión, sin contaminación, es recomendados para la reutilización de puntas de los sistemas epMotion 5073
- Con el nuevo sistema epMotion se pueden reutilizar puntas para, por ejemplo, ahorrar dinero al realizar múltiples procesos de lavado en el mismo pocillo. En este caso, se recomienda utilizar puntas epT.I.P.S. Motion SafeRack
- Compartimentos individuales en estantería para evitar la contaminación cruzada entre puntas ya utilizadas
- Disponible en calidad estándar y PCR clean para 50 µL, 300 µL, y 1000 µL
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 50 μL |
| filtradas por | Filtrado |
| Esterilidad | Limpio para PCR |
| Color | Claro |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Formato | Caja |
| Estilo de punta | Estándar, Straight |
| Tipo de producto | Puntas robotizadas |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf epMotion |
| Mostrar más |