Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Como Puntas SafeRack
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30019047 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 μL
50 μL
300 μL
Esterilidad:
Limpio para PCR
No estéril
filtradas por:
Filtrado
No filtrado
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por unitSize
30019047 1000 μL No estéril No filtrado paquete de 960
30019023 50 μL No estéril No filtrado paquete de 960
30019050 50 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 960
30019025 300 μL No estéril No filtrado paquete de 960
30019055 300 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 960
30019026 1000 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 960
6 options
Código de producto. 30019047
Marca: Eppendorf 0030014642
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los nuevos sistemas epMotion pueden reutilizar puntas como, p. ej., una alternativa económica a los múltiples pasos de lavado de un mismo pocillo.
  • Eppendorf ha diseñado las epT.I.P.S. especialmente para el uso en las estaciones de manejo de líquidos epMotion™ 5070 y 5075
  • Puntas de pipeta epT.I.P.S Motion SafeRack, con y sin filtros, desarrolladas en racks resistentes a la torsión, sin contaminación, es recomendados para la reutilización de puntas de los sistemas epMotion 5073
  • Con el nuevo sistema epMotion se pueden reutilizar puntas para, por ejemplo, ahorrar dinero al realizar múltiples procesos de lavado en el mismo pocillo. En este caso, se recomienda utilizar puntas epT.I.P.S. Motion SafeRack
  • Compartimentos individuales en estantería para evitar la contaminación cruzada entre puntas ya utilizadas
  • Disponible en calidad estándar y PCR clean para 50 µL, 300 µL, y 1000 µL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μL
filtradas por No filtrado
Esterilidad No estéril
Color Claro
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Formato Caja
Estilo de punta Estándar, Straight
Tipo de producto Puntas robotizadas
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Eppendorf epMotion
Graduado No