Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion como Reload System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 30019056 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
De 0,5 a 50 μL
De 10 a 1000 μL
De 5 a 300 μL
Esterilidad:
Estéril
Limpio para PCR
No estéril
filtradas por:
Filtrado
No filtrado
Tamaño de la unidad:
paquete de 2304
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad filtradas por unitSize
30019056 De 10 a 1000 μL Estéril Filtrado paquete de 2304
30019052 De 0,5 a 50 μL No estéril No filtrado paquete de 2304
30019045 De 0,5 a 50 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 2304
30019040 De 0,5 a 50 μL Estéril Filtrado paquete de 2304
30019036 De 5 a 300 μL No estéril No filtrado paquete de 2304
30019038 De 5 a 300 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 2304
30019042 De 5 a 300 μL Estéril Filtrado paquete de 2304
30019031 De 10 a 1000 μL No estéril No filtrado paquete de 2304
30019053 De 10 a 1000 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 2304
30019030 10 μL No estéril No filtrado paquete de 2304
30019046 10 μL Limpio para PCR Filtrado paquete de 2304
30019029 10 μL Estéril Filtrado paquete de 2304
12 options
Código de producto. 30019056
Marca: Eppendorf 0030014570
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas de pipeta epT.I.P.S. Motion han sido desarrolladas para trabajar en perfecta combinación con nuestra plataforma epMotion. En combinación con un accesorio TipHolder, las bandejas de recarga ofrecen una opción que es más respetuosa con el medio ambiente.
  • epT.I.P.S. Motion se pueden usar con epMotion™ 96 o integrar en su estación de trabajo como un reload system cuando se combinan con el soporte de puntas
  • Las puntas de recarga de alta calidad se suministran en una bandeja termomoldeada de PET con tapa sellada
  • El uso del soporte de puntas esterilizable en autoclave de aluminio, el cual sustituye la caja desechable, proporciona una reducción de residuos de hasta un 40%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 10 a 1000 μL
filtradas por Filtrado
Esterilidad Estéril
Color Claro
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Formato Estante colgante para puntas
Estilo de punta estándar, Straight
Tipo de producto Puntas robotizadas
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Eppendorf epMotion
Graduado No