Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion como Reload System
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 30019042 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
De 0,5 a 50 μL
De 10 a 1000 μL
De 5 a 300 μL
Esterilidad:
Estéril
Limpio para PCR
No estéril
filtradas por:
Filtrado
No filtrado
Tamaño de la unidad:
paquete de 2304
Código de producto. 30019042
Marca: Eppendorf 0030014537
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las puntas de pipeta epT.I.P.S. Motion han sido desarrolladas para trabajar en perfecta combinación con nuestra plataforma epMotion. En combinación con un accesorio TipHolder, las bandejas de recarga ofrecen una opción que es más respetuosa con el medio ambiente.
  • epT.I.P.S. Motion se pueden usar con epMotion™ 96 o integrar en su estación de trabajo como un reload system cuando se combinan con el soporte de puntas
  • Las puntas de recarga de alta calidad se suministran en una bandeja termomoldeada de PET con tapa sellada
  • El uso del soporte de puntas esterilizable en autoclave de aluminio, el cual sustituye la caja desechable, proporciona una reducción de residuos de hasta un 40%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 5 a 300 μL
filtradas por Filtrado
Esterilidad Estéril
Color Claro
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Formato Estante colgante para puntas
Estilo de punta estándar, Straight
Tipo de producto Puntas robotizadas
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Eppendorf epMotion
Graduado No