Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion como Reload System
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μL
De 0,5 a 50 μL
De 10 a 1000 μL
De 5 a 300 μL
Esterilidad:
Estéril
Limpio para PCR
No estéril
filtradas por:
Filtrado
No filtrado
Tamaño de la unidad:
paquete de 2304
Descripción
- epT.I.P.S. Motion se pueden usar con epMotion™ 96 o integrar en su estación de trabajo como un reload system cuando se combinan con el soporte de puntas
- Las puntas de recarga de alta calidad se suministran en una bandeja termomoldeada de PET con tapa sellada
- El uso del soporte de puntas esterilizable en autoclave de aluminio, el cual sustituye la caja desechable, proporciona una reducción de residuos de hasta un 40%
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 50 μL |
| filtradas por | Filtrado |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Claro |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Formato | Estante colgante para puntas |
| Estilo de punta | estándar, Straight |
| Tipo de producto | Puntas robotizadas |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf epMotion |
| Mostrar más |