Learn More
Epstein Barr Virus Mouse anti-Virus, Clone: CS2, Novus Biologicals™
Código de producto. 18686877 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18686877 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18686877
Marca: Novus Biologicals NBP307845100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Epstein Barr Virus Monoclonal specifically detects Epstein Barr Virus in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Epstein Barr Virus
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon CS2
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 to 2 μg/mL, ELISA
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Epstein Barr Virus, Human herpesvirus type 4, Hypothetical protein BALF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing the sequence of bacterial beta-galactosidase and the carboxyl half of EBV-encoded LMP
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ