Learn More
Epstein Barr Virus gp350 Protein Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18610609 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18610609 100 μg 100 microlitros
18619148 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18610609
Marca: Novus Biologicals NBP312752100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Epstein Barr Virus gp350 Protein Polyclonal antibody specifically detects Epstein Barr Virus gp350 Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Epstein Barr Virus gp350 Protein
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Epstein-Barr virus (Accession#: YP_401667.1; Met1-Pro490).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG