missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epstein Barr Virus Antibody (CS1), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587852 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18587852 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587852

Marca: Novus Biologicals NBP308575IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Epstein Barr Virus Monoclonal antibody specifically detects Epstein Barr Virus in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Epstein Barr Virus
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon CS1
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Epstein Barr Virus, Human herpesvirus type 4, Hypothetical protein BALF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing the sequence of bacterial beta-galactosidase and the carboxyl half of EBV-encoded LMP
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immune System Diseases, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.