missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epsilon-momfluorothrin, MedChemExpress

Código de producto. 16443116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16443116 25 mg 25 miligramos
16494498 10 mg 10 miligramos
16417227 5 mg 5 miligramos
16410817 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16443116

Marca: Medchem Express HY111634

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Epsilon-momfluorothrin is a type I synthetic pyrethroid insecticide, activates constitutive androstane receptor (CAR), and induces hepatocellular tumors in rats.

Epsilon-momfluorothrin is a type I synthetic pyrethroid insecticide, activates constitutive androstane receptor (CAR), and induces hepatocellular tumors in rats.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Epsilon-momfluorothrin
CAS 1065124-65-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19F4NO3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1C(C)(C)[C@@H]1/C=C(C#N)/C)OCC2=C(F)C(F)=C(COC)C(F)=C2F
Peso molecular (g/mol) 385.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.35
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.