Learn More
Novus Biologicals™ EPS8L1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18450150 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
18450150 0,1 mL 0.01 ml
1 options
Código de producto. 18450150
Marca: Novus Biologicals™ H00054869T01
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Objetivo EPS8L1
Sinónimo DRC3EPS8R1, epidermal growth factor receptor kinase substrate 8-like protein 1, Epidermal growth factor receptor pathway substrate 8-related protein 1, EPS8-like 1, EPS8-like protein 1, EPS8-related protein 1, FLJ20258, MGC23164, MGC4642
Símbolo de gen EPS8L1