Learn More
Cytiva EPS 601 Electrophoresis Power Supply
Código de producto. 10763457 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
6-600 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10763457 6-600 V cada uno
1 options
Código de producto. 10763457
Marca: Cytiva 18113002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubre la amplia gama de aplicaciones de transferencia y electroforesis. Se puede confiar en las fuentes de alimentación EPS, diseñadas para el mejor rendimiento, para obtener seguridad y reproducibilidad
  • Feature membrane keypads and clear digital displays for ease of programming
  • Timed or continuous runs, with end-of-run alarm
  • Automatic parameter limit crossover prevents overheating, protects experiments and equipment
  • Two pairs of power outlets permit duplicate parallel runs
  • Automatic recovery after power failure
  • Constant current mode is recommended for blotting to prevent overheating
  • Constant voltage mode is recommended for other applications, such as nucleic acid submarine and mini-vertical gel electrophoresis
  • Constant power mode is recommended when maintain a constant temperature without a circulating cooler
EPS 601
  • Suitable for general applications, including mini- and standard-sized vertical gels and many blotting applications
  • Constant voltage, constant current, and constant power modes
  • Stores and recalls three protocols
  • 600 V, 400 mA, 100W maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, CE 89/336/CEE (directiva EMC), CE 73/23/CEE (directiva LV)
Actual 1 to 400 mA
Descripción EPS Power Supplies cover the wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS Power Supplies can be relied on for security and reproducibility.
Para utilizar con (aplicación) General applications, including mini and standard sized vertical gels and many blotting applications
Temporizador De 1 min a 500 h
Tipo EPS 601 Power Supply
Pantalla Digital
Rango de humedad 0 al 0,95 %
Presión máxima 106 KPa, altitud máxima de 2000 m
Número de tomas 2
Dimensiones de la abertura (métrico) 0.4 cm
Temperatura de funcionamiento (imperial) 39,2° hasta 104°F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 4°C a 40°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12.25 x 9.75 x 3.75 in. (31 x 25 x 9.5 cm)
Longitud (imperial) 12,25 in
Longitud (métrico) 31 cm
Anchura (imperial) 9,75 in
Anchura (métrico) 25 cm
Altura (imperial) 3,75 in
Altura (métrico) 95 mm
Peso (imperial) 8.3 lb.
Peso (métrico) 3.8 kg
Requisitos eléctricos 100 a 120/220 a 240 V 50/60 Hz
Tensión 6-600 V
Vataje 100 w
Amperaje 400 mA
Frequency 50/60 Hz