Descripción
- Faldón para código de barras
- Apilable
- Dentro de las recomendaciones de huella SBS
- Ideal para 384los termocicladores de pozo más comunes, especialmente para Eppendorf Mastercycler™ Pro 384
- 45 A 40μL volumen máx. Del pocillo
Certifications
Certified free of human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Free of Human DNA, DNase, RNase and PCR Inhibitors |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Envase | Envuelto individualmente en blíster |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | PCR Plate |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas automatizados |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Mostrar más |