Learn More
Eppendorf™ Tubos Eppendorf™ de 5,0 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15592084 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5,0 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15592084 5,0 mL paquete de 200
1 options
Código de producto. 15592084
Marca: Eppendorf™ 0030122305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos Eppendorf™ de 5,0 ml permiten el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestras de hasta 5,0 ml con un amplio intervalo de temperatura de funcionamiento, seguridad de centrifugación y excelente recuperación de muestras.
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
Características:
  • Funcionamiento ergonómico:
    • Tapón a presión: funcionamiento sencillo, práctico y ergonómico con una sola mano.
    • Tapón de rosca: los lados aplanados y ranurados proporcionan un agarre óptimo y una manipulación fácil de usar.
  • Amplia escala de temperatura de funcionamiento.
    • Tubos con tapón de rosca: De − 86 hasta 100 °C
    • Tubos con tapón a presión: − 86 a 80 °C (cuando se utilizan las pinzas ≤ 100 °C)
  • Material: Polipropileno transparente de alta calidad, sin agentes plastificantes, biocidas o de liberación de moho para resultados de pruebas fiables.
  • Pureza certificada: Disponibles en Eppendorf Quality™ con certificación específica de lote, limpieza PCR, estériles y grados de pureza Eppendorf Biopur™.
  • Seguridad de centrifugación: Seguridad y estabilidad para centrifugación hasta 25000 × g. Protocolos rápidos y eficaces.
  • Forma cónica: Compatible con accesorios para tubos cónicos de 15 ml; se pueden utilizar muchos adaptadores y gradillas existentes.
  • Recuperación de la muestra: Disponibles en material Eppendorf LoBind™ para la recuperación máxima de muestras valiosas.
Aplicaciones:
  • Fácil procesamiento de muestras de hasta 5,0 ml
  • Altos rendimientos en el aislamiento de ADN, especialmente con muestras con cantidades limitadas de material de origen.
  • Aplicaciones de cultivos celulares cómodas y seguras.
  • Fácil acceso a las muestras para un bajo riesgo de contaminación.
  • Preparación de tampones y mezclas maestras.
  • Lisis segura de células y tejidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre HDPE
Color Incolora
Capacidad (métrico) 5,0 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con Fácil procesamiento de muestras de hasta 5,0 ml; aislamiento de ADN, especialmente con muestras de cantidad limitada de material de origen; preparación de mezclas maestras y tampones; lisis celular y tisular
Incluye Microtubes
N.° por paquete 200 tubos (2 bolsas x 100 tubos)
Envase Bolsas
Cantidad 200 Pk.
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 0,169 oz
Declaraciones de limpieza Eppendorf Quality™
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Intervalo de temperatura (métrico) De -86 °C a +100 °C
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Microcentrifuge Tube, (Eppendorf Quality)
RCF máx. 25,000 x g
Grado de pureza o calidad Eppendorf Quality (Non-sterile)