Description
- Para utilizar con centrífugas 5804/5804 R y 5810/5810 R
Specifications
Specifications
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Cónicos |
| Capacidad | 8 tubos cónicos de 15 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4-72 (4 x 250 ml) en centrífugas modelo 5804/5810 |
| Tamaño del tubo | 15 ml |