Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-104
Código de producto. 13276619 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
14 tubos cónicos de 15 ml
14 tubos cónicos de 5 ml
1 frasco de 500 ml
1 tubo de 250 ml
20 tubos de 5,5/12 ml
23 tubos de 2,6/8 ml
23 tubos de 7/17 ml
4 frascos de boca ancha de 750 ml
50 tubos de 1,5/2 ml
5 tubos cónicos de 50 ml
7 tubos cónicos de 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. Capacidad unitSize
13276619 20 tubos de 5,5/12 ml 2 PCS
13256619 5 tubos cónicos de 50 ml paquete de 2
13236629 7 tubos cónicos de 50 ml paquete de 2
12886243 14 tubos cónicos de 15 ml paquete de 2
13286619 23 tubos de 2,6/8 ml 2 PCS
13216629 1 tubo de 250 ml paquete de 2
13296619 50 tubos de 1,5/2 ml paquete de 2
15188364 14 tubos cónicos de 5 ml paquete de 2
13206629 23 tubos de 7/17 ml paquete de 2
13226629 4 frascos de boca ancha de 750 ml paquete de 2
15159043 1 frasco de 500 ml 1 set
11 options
Código de producto. 13276619
Marca: Eppendorf™ 5825736001
Includes
conjunto de 2 piezas
Una amplia gama de configuraciones para distintas aplicaciones.
  • Para su uso con centrífuga 5810/5810 R
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Capacidad 20 tubos de 5,5/12 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4-104 para centrífuga 5810/5810R
N.° por paquete 2/paq.