Learn More
Eppendorf™ Adaptadores de rotor S-4-104
Código de producto. 13226629 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
14 tubos cónicos de 15 ml
14 tubos cónicos de 5 ml
1 frasco de 500 ml
1 tubo de 250 ml
20 tubos de 5,5/12 ml
23 tubos de 2,6/8 ml
23 tubos de 7/17 ml
4 frascos de boca ancha de 750 ml
50 tubos de 1,5/2 ml
5 tubos cónicos de 50 ml
7 tubos cónicos de 50 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 13226629
Marca: Eppendorf™ 5825744004
Includes
conjunto de 2 piezas
Una amplia gama de configuraciones para distintas aplicaciones.
  • Para utilizar con centrífuga 5810/5810 R
  • Admite 4 cubos redondos de × 750 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Capacidad 4 frascos de boca ancha de 750 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4-104 para centrífuga 5810/5810R
N.° por paquete 2/paq.