Descripción
- Vel. máx.: 20,800 × g (14.000 rpm)
- Capacidad máxima: 30 × tubos de 1,5/2,0 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 30 tubos de 1,5 a 2,0 ml |
| RCF máx. | 20,817 x g |
| Vel. máx | 14.000 rpm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga 5427 R |
| Incluye | Tapa del rotor |
| N.º de lugares | 30 |
| Modelo | F-45-30-11 |