Learn More
Eppendorf™ Pipetas Research™ plus
GREENER_CHOICE
Product Code. 16272391 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 to 100 μl
De 1200 a 120 μl
De 30 a 300 μl
Número de canales:
8
12
16
24
Color:
Amarillo
Amarillo claro
Gris medio
Naranja
Rosa claro
Verde oscuro
Incluye:
ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta
ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta
Unit Size:
cada uno
Product Code. Volumen (métrico) Número de canales Color Incluye unitSize
16272391 De 1 a 20 μl 16 Rosa claro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta cada uno
15773469 De 0,5 to 10 μl 8 Gris medio ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
15793469 De 10 to 100 μl 8 Amarillo ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
15713479 De 30 a 300 μl 8 Naranja ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
15783469 De 0,5 to 10 μl 12 Gris medio ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
15703479 De 10 to 100 μl 12 Amarillo ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
15723479 De 30 a 300 μl 12 Naranja ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
16212401 De 1200 a 120 μl 8 Verde oscuro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
16262421 De 1200 a 120 μl 12 Verde oscuro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta cada uno
16202401 5 a 100 μL 24 Amarillo claro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta cada uno
16282391 De 1 a 20 μl 24 Rosa claro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta cada uno
16292391 5 a 100 μL 16 Amarillo claro ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta cada uno
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16272391
Brand: Eppendorf™ undefined
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Adáptese a líquidos específicos u otras condiciones externas con estas pipetas ultraligeras totalmente esterilizables en autoclave. Las pipetas incorporan un cono de punta cargado por resorte, una opción de ajuste secundario y una visualización del volumen mejorada.
  • Pipeta de desplazamiento de aire para un pipeteo preciso de soluciones acuosas
  • Disfrute de las diferencias de peso y fuerzas de pipeteo: la pipeta mecánica ultraligera se ha diseñado de acuerdo con los estrictos criterios del Eppendorf PhysioCare Concept y limita el esfuerzo de la mano y del brazo
  • Cono de punta con resorte (Disponible para todas las pipetas de hasta 1 ml) para reducir al mínimo las fuerzas de fijación de la punta ayuda a reducir el esfuerzo
  • Eppendorf Research plus ofrece una fuerza de expulsión de punta de tan baja como 3,6 N
  • Ajuste su pipeta en cuestión de segundos para una mejor precisión durante el pipeteo de diversos líquidos difíciles de dispensar, tales como el etanol, o incluso durante el pipeteo a altas altitudes. Capacidad para volver a los ajustes de fábrica sin calibración
  • Capacidad para esterilizar en autoclave la pipeta completa o solo la parte inferior de acuerdo con sus necesidades para garantizar un funcionamiento sin contaminación
  • Con la pantalla de canales, siempre puede utilizar la pipeta en la misma posición.
  • Aumente su flexibilidad y elimine los canales individuales según sea necesario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Batería, tipo Ninguno
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rosa claro
Modelo Eppendorf™ Investigación™ Plus™
Número de canales 16
Línea de productos Research Plus
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 1 a 20 μl
Pantalla 4 Digits
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 384 puntas de pipeta