Learn More
Eppendorf Micropipetas de volumen variable Reference™ 2
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Incrementos:
0,002 μl
0,01 μL
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
- El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
- Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
- Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
- Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
- Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
- Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
- Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
- Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
- Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
- Funcionamiento con un solo botón
- Tiene un cono de punta con carga por resorte, piezas móviles, bordes externos de acero inoxidable con área de etiquetado personalizable
- Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
- Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
- Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
- Respuesta táctil antes de la expulsión de la punta
- Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
- Ajuste secundario intuitivo
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Violeta |
| Para utilizar con | Punta de pipeta de 5 ml |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Reference™ 2 |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | 0,5 A 5 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Para el uso con puntas de pipeta de 5 ml |
| Incluye | epT.I.P.S Sample Bag with 10 Pipette Tips |
| Incrementos | 5 μl |