Learn More
Eppendorf Micropipetas de volumen variable Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15733479 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,1 a 2,5 μl
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Gris medio
Gris oscuro
Naranja
Rojo
Turquesa
Violeta
Incrementos:
0,002 μl
0,01 μL
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15733479
Marca: Eppendorf 4924000010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice el riesgo de contaminación por aerosoles y reduzca la tensión del pulgar con estas pipetas de volumen variable. Las pipetas de volumen variable Eppendorf™ Reference™ 2 son ideales para el pipeteo y la mezcla de líquidos, la carga de placas, geles y recipientes de reacción, así como para la extracción en fase y la eliminación de sobrenadantes.
  • Sistema de pipeteo integrado con tecnología RFID interna
  • El número de serie aparece impreso en varios componentes de la pipeta
  • Pipeta codificada por colores y etiquetada con volumen para una identificación rápida del tamaño del volumen/tamaño de la punta
  • Parte superior redonda de la pipeta que permite trabajar en cualquier posición
  • Pantalla de cuatro dígitos para una configuración exacta, rápida y segura del volumen (bloqueo de volumen incluido)
  • Cono de punta cargado por resorte que reduce el esfuerzo durante el funcionamiento/expulsión
  • Mango superior, piezas móviles y bordes externos robustos fabricados de acero inoxidable que confieren solidez a las pipetas
  • Gran flexibilidad con capacidad para eliminar conos individuales
  • Garantiza la alineación idéntica continua de pipetas durante el proceso de trabajo
  • Pipeta totalmente esterilizable en autoclave con superficie suave y pocos bordes ásperos
  • Funcionamiento con un solo botón
  • Tiene un cono de punta con carga por resorte, piezas móviles, bordes externos de acero inoxidable con área de etiquetado personalizable
  • Manipulación ergonómica con menor esfuerzo de funcionamiento
  • Expulsión de puntas sencilla y rápida con reducción de aerosol activa
  • Reduce las lesiones por movimientos repetitivos al no tener que mover el pulgar hacia los lados
  • Respuesta táctil antes de la expulsión de la punta
  • Alta precisión y exactitud que proporcionan resultados de pipeteo fiables
  • Ajuste secundario intuitivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris oscuro
Para utilizar con Punta de pipeta de 2,5 μl
Número de canales 1
Línea de productos Reference™ 2
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,1 a 2,5 μl
Para utilizar con (equipo) Para su uso con puntas de pipeta de 2,5 μl
Incluye epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips
Incrementos 0,002 μl