Learn More
Eppendorf™ Microcentrífuga - Centriífuga 5430
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-3070423 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
30 x 2 mL
Tipo de controlador:
Teclado
Incluye:
Sin rotor
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10318192
Marca: Eppendorf™ 5427000011
La exclusiva centrífuga cruzada Eppendorf 5430 combina el tamaño reducido de una microcentrífuga con la versatilidad de una centrífuga multiuso. Extremadamente compacta, puede alojar rotores para microplacas y tubos cónicos de 15/50 ml, así como tubos Eppendorf y tiras de PCR.
  • Extraordinaria versatilidad con 12 rotores diferentes
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Menú multilingüe (inglés, alemán, francés, español) con gran pantalla retroiluminada
  • 5 teclas de programa para acceder fácilmente a los programas de rutina
  • Guarda hasta 50 programas definidos por el usuario
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad
  • Sistema Eppendorf QuickLock™ –para abrir y cerrar rápidamente la tapa del rotor
Información de órdenes
Dimensiones: 16,8 L x 13,2 A x 10 pulg. H (42 x 33 x 25cm), Peso neto: 63,8 lb. (29 kg). La mayoría de los modelos se suministran con un rotor; hay otros rotores disponibles por separado. Los modelos refrigerados están disponibles por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 x 2 mL
Vel. máx 17500 rpm
RCF máx. 30.130 x g
Pantalla Pantalla LCD grande y luminosa
Altura exterior (imperial) 9,8 pulg.
Altura exterior (métrico) 25 cm
Longitud (imperial) exterior 16,8 in
Longitud (métrico) exterior 42 cm
Temporizador De 30 segundos a 99:59 horas, función de funcionamiento continuo
Anchura exterior (imperial) 11,2 in
Anchura exterior (métrico) 33 cm
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Incluye Sin rotor
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles, reconocimiento automático de desequilibrio
Ventilado/a Sí
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 34 x 42 x 25 cm (11.2 x 16.3 x 9,8 pulg.)
Tipo de controlador Teclado
Vataje 475 W
Intervalo de fuerza máxima De 30 000 a 39 999 x g
Intervalo de velocidad máxima De 17 000 a 17 999 rpm
Rotor incluido No
Refrigerado No
Perfil (aceleración/frenado) Control de velocidad variable de 100 a 17 500 rpm en incrementos de 100 rpm
Tiempo de actividad De 30 s a 99 h59 min. con RETENCIÓN
Estándares EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC parte 15, EN 50581, UL 61010-1 , CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (consulte el manual para obtener más detalles)
Dimensiones (Al x An x F) 25 x 33 x 42 cm (10 x 13,2 x 16,8 pulg)
Peso neto 63,8 lb (29 kg)
Memoria para programas Memoria de 50 programas con 5 teclas para la recuperación con un solo toque de programas rutinarios
Línea de productos Eppendorf 5430
Tensión 230 V
Rotor Not Included