Learn More
Eppendorf™ Accesorio HeatSealer S200, adaptadores de placas
Para su uso con HeatSealer S200
377.00€
Especificaciones
Vataje | 350 W |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | HeatSealer S200 |
Rango de temperatura de sellado | De 125 °C a 200 °C en incrementos de 1 °C |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15733155
|
Eppendorf™
5392070011 |
Adaptador de perfil alto |
377.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15743155
|
Eppendorf™
5392070020 |
Adaptador de perfil bajo |
377.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15753155
|
Eppendorf™
5392070038 |
Adaptador de placas para PCR |
377.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sellado hermético de placas multipocillo
- Elimina la evaporación en PCR, reduciendo la contaminación cruzada.
- Sella placas de 96 y 384 pocillos.
- El termostato integrado evita el sobrecalentamiento.
- Mecánica mejorada para un sellado aún más sencillo
- Adaptador de placas para PCR incluido
Especificaciones
350 W | |
HeatSealer S200 | |
De 125 °C a 200 °C en incrementos de 1 °C |