Descripción
- Requiere sellador térmico Eppendorf (n.º cat. E5390 000 016)
- La película transparente de sellado térmico permite controlar las muestras de las placas.
- Las láminas de sellado térmico recubiertas de aluminio están disponibles en versiones despegables o perforables.
- La herramienta de extracción de láminas elimina por completo las láminas y las películas termoselladas.
- Certificado como libre de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de la PCR.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Poliéster y polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° por paquete | 100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado hermético de las placas para PCR, especialmente recomendado para bajos volúmenes de reacción, mejor protección contra la evaporación. |
| Tipo de producto | Película para PCR |
| Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a +100 °C |